Learn More
Toluol-2,6-diisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Toluene-2,6-diisocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Toluol-2,6-Diisocyanat wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen, Aminen und Hitze.
Toluol-2,6-Diisocyanat wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen, Aminen und Hitze.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Toluene-2,6-diisocyanate |
Schmelzpunkt | 13°C |
Dichte | 1.226 |
Siedepunkt | 129°C to 133°C (18 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.5708 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2078 |
Beilstein | 2211546 |