Learn More
Toluol-2,4-Diisocyanat, Tech. 80 %, Rest-2,6-Diisocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374257
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Toluene diisocyanate is utilized in polyurethane foams and tank trucks. It is also used in concrete sealers for aircraft, sealers and coatings in floor. It is employed as a crosslinking agent for nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-84-9
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.159
MDL-Nummer MFCD00002011
InChI-Schlüssel DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate
PubChem CID 11443
ChEBI CHEBI:53556
IUPAC-Name 2,4-Diisocyanat-1-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene-2,4-diisocyanate
Schmelzpunkt 19.5°C to 21.5°C
Farbe Farblos
Dichte 1.225 g/mL
Siedepunkt 251°C
Flammpunkt 132° (270°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Remainder 2,6-diisocyanat
Brechungsindex 1.567
Menge 1 kg
UN-Nummer UN2078
Beilstein 744602
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9530
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,acetone,benzene,carbontetrachloride and chlorobenzene.
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit