Learn More
Tocris Bioscience™ PACAP 1-38
Potent stimulator of adenylyl cyclase
Marke:  Tocris Bioscience™ 1186/100U
Artikelnummer. 18085522
  • 285.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PACAP 1-38 is a potent endogenous neuropeptide (IC50 = 2 nM) showing considerable homology with vasoactive intestinal peptide (VIP) but with a greater potency for stimulation of adenylyl cyclase. PACAP 1-38 induces phosphorylation of NR2B and enhances NMDA receptor potentials.
Spezifikation
Spezifikation
95%
Aufbewahrung bei -20 °C