Learn More
Tocris Bioscience™ MCH (human, mouse, rat)
Potent endogenous MCH agonist
Marke: Tocris Bioscience™ 3806/100U
102.70 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MCH (human, mouse, rat) is a potent endogenous agonist at melanin-concentration hormone (MCH) receptors (IC50 values are 0.3 and 1.5 nM and EC50 values are 3.9 and 0.1 nM at MCH1 and MCH2 receptors respectively). Increases food intake in vivo.Spezifikation
100 μg |