Learn More
Tocris Bioscience™ N-Formyl-Met-Leu-Phe
Endogenous FPR1 agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 1921/1
102.70 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18073962
  • 128.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
N-Formyl-Met-Leu-Phe is an endogenous chemotactic peptide and agonist for the formyl peptide receptor 1 (FPR1) (Ki = 38 nM). Stimulates aggregation of leukocytes.
Spezifikation
Spezifikation
0.95
Aufbewahrung bei -20 °C