Learn More
Tocris Bioscience™ Gastrin I (human)
Selective CCK2 agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 3006/1
362.98 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18094612
  • 463.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gastrin I (human) is an endogenous peptide produced in the stomach that acts as a selective CCK2 receptor agonist. Gastrin I stimulates gastric acid secretion and has a mitogenic effect on gastric cells. Gastrin stimulates gastric epithelial cell proliferation and histamine secretion (EC50 values are 6.2 pM and 0.014 nM, respectively). Gastrin I is also used in the culture of stomach, intestine and pancreas organoids. For more information about using Gastrin I in the generation of gastric organoids see the Human Gastric Organoid Culture Protocol .