Learn More
Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon). TOC-zertifizierte Produkte wurden nach genauen Standards hergestellt, verpackt und geprüft.
183.00 € - 2470.00 €
Produkte 14
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) dimClosureSize Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) dimClosureSize Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
15103488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CT18-TOC
Glasrohr mit Schraubgewinde (runder Boden), silanisiert, 16 x 125, zertifiziert <, 20 ppb TOC 18 mL 255
882.00 €
255 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15193478
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CT18-TOC/LL
Glasrohr mit Schraubgewinde (runder Boden) silanisiert mit Verschluss 16 x 125, zertifiziert <10 ppb TOC 18 mL 255
1260.00 €
255 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15113488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SCT-18100/TOC
Klarglasröhrchen mit flachem Boden mit Verschluss 18 x 100, zertifiziert <20 ppb TOC 17 mL 200
836.00 €
200 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15153488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3115-OTWS-2
Polysulfonschlauch, TOC-gereinigt 30 mL 100
2470.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15163488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
40C-TOC
Klarglasfläschchen mit Verschluss, Staubschutzabdeckungen, zertifiziert <20 ppb TOC mit COA 40 mL 72
391.00 €
72 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16390244
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
40A-TOC/DB/LL
Braunglas-Fläschchen mit Verschluss, Staubschutzabdeckeln, zertifiziert < 10 ppb TOC mit Analysezertifikat 40 mL 144
1350.00 €
144 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15183488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
40C-TOC/DB
Klarglasfläschchen mit Verschluss, Staubschutzabdeckungen, Zertifiziert <20 ppb TOC 40 mL 144
672.00 €
144 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15193488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
40C-TOC/DB/LL
Klarglasfläschchen mit Verschluss, Staubschutzabdeckungen, Zertifiziert <10 ppb TOC 40 mL 144
1015.00 €
144 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15173488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
40C-TOC/LL
Klarglasfläschchen, zertifiziert < 10 ppb TOC 40 ml 72
677.00 €
72 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15625475
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
S114-125A/TOC
Braunglas „Boston Round“ mit Verschluss in geschlossener Ausführung 125 mL 12
183.00 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15143488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
S114-250A/TOC
Braunglas „Boston Round“ mit Polypropylen-Verschluss in offener Ausführung 250 mL 12
193.00 €
12 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15123488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
S114-250C/TOC
Rundflasche „Boston Round“, Klarglas, Verschluss oben offen 250 ml 24
300.00 €
24 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11391422
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1000C/TOC
Durchsichtige Flasche „Boston Round“ mit Verschluss in geschlossener Ausführung 1000 mL 12
197.00 €
12 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15133488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1000A/TOC
Braunglas-Flasche „Boston Round“ mit Verschluss in geschlossener Ausführung 1000 mL 12
233.00 €
12 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon).Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter sind nach genauen Standards hergestellt, getestet und verpackt. Laut Zertifizierung tragen sie < 10 ppb oder < 20 ppb zum TOC-Hintergrundwert bei.
Behälter:
  • Die gereinigten, zertifizierten und gebrauchsfertigen Behälter sind in mehreren Größen und Ausführungen erhältlich, einschließlich der beliebten 40 ml-Autosampler-Fläschchen.
  • Analysezertifikat beiliegend
Im Lieferumfang enthalten:
  • Behälter für Probenahme und Lagerung
  • Für Autosampler geeignete Fläschchen
  • Kulturröhrchen
  • Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt
Empfohlen für:
  • TOC-Tests
  • USP 643-konforme Tests
  • Offline-Stichprobenahme von hochreinem Wasser
  • Lagerung von Standardsubstanzen für Validierungen.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter