Learn More
Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz
Artikelnummer. 11537841 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10x 1 ml-Ampullen
25 g
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11537841
Marke: Thermo Scientific™ TS88625
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz als stärkste verfügbare Silylierungssubstanz für Kohlenhydrate und Steroide.
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz als stärkste verfügbare Silylierungssubstanz für Kohlenhydrate und Steroide. Das Silylierungsreagenz reagiert schnell mit Hydroxylen und Carbonsäuren, aber nicht mit Aminen, und ist insbesondere für Multiderivatisierungsschemas für Verbindungen geeignet, die sowohl Hydroxyl- als auch Aminogruppen enthalten. TMSI kann für die Derivatisierung von Alkoholen, Phenolen, organischen Säuren, Hormonen, Glykolen, Nukleotiden und Narkotika verwendet werden und eignet sich ausgezeichnet für C1- bis C5-Fettsäuren in Serum und Urin.
  • Reagiert schnell und reibungslos mit Hydroxylen und Carbonsäuren, aber nicht mit Aminen.
  • Insbesondere nützlich bei Multiderivatisierungsschemas für Verbindungen, die sowohl Hydroxyl- als auch Aminogruppen enthalten.
  • Zur Derivatisierung von Alkoholen, Phenolen, organischen Säuren, Steroiden, Hormonen, Glykolen, Nukleotiden und Narkotika.
  • Ausgezeichnet für C1- bis C5-Fettsäuren in Serum und Urin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC-MS
Gefahren Entzündlich, reizend
Standardkonzentration 98 bis 100%
Artikelbeschreibung 25 g
Lagerung 2 bis 8 °C
Menge 25 g
Standardkomponenten 1-(Trimethylsilyl)-1 H-imidazol