Learn More
TMEM192 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | TMEM192 |
|---|---|
| Konzentration | 367 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16886065
|
Proteintech
28263-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16876065
|
Proteintech
28263-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The TMEM192 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TMEM192. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TMEM192 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
| TMEM192 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| 367 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 201931 | |
| Primary |