Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, Substratlösung
Click to view available options
Substratmenge:
Gehäuse 30mL
100 ml
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Klar |
Form | Flüssig |
Menge | Gehäuse 30mL |
Substrattyp | TMB-Substrat |
Verpackung | Glasflasche |
Lagerungsbedingungen | 4 °C |
Substratmenge | Gehäuse 30mL |