Learn More
Tuttnauer Tiva8 Glass Washer Disinfector
The Tiva8 Glass Washer Disinfector provides a flexible turnkey solution for washing, disinfecting and drying diverse laboratory equipment for a complete decontamination life cycle. The washer can be loaded up to 4 washing levels with a large variety of washing trolleys and accessories.
7680.00 € - 12740.00 €
Spezifikation
Display | LCD |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Produkttyp | Laboratory Glassware Washer |
Volumen (angloamerikanisch) | 43.6 gal. |
Volumen (metrisch) | 165 L |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17930050
|
Tuttnauer
TIVA8-1ML |
Glass Door |
10505.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17910050
|
Tuttnauer
TIVA8-WD-1ML |
Wide with Glass Door and Side Cabinet |
11070.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17950050
|
Tuttnauer
TIVA8-WD-XE-1ML |
Wide with Glass Door and Side Cabinet, No Drying |
10555.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17940050
|
Tuttnauer
TIVA8-1ML-CONFIG-01 |
Glass Door, Lab Configuration, Racks and Nozzles |
12740.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17920050
|
Tuttnauer
TIVA8-X-1ML |
Stainless Steel Door |
9995.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17960050
|
Tuttnauer
TIVA8-XE-1ML |
Stainless Steel Door, No Drying |
7680.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Small, reliable and customizable. The Tiva 8 washer disinfector provides a flexible turnkey solution for washing, disinfecting and drying diverse laboratory equipment for a complete decontamination life cycle. The TIVA 8 washer can be loaded up to 4 washing levels with a large variety of washing trolleys and accessories.
- Diverse load types
- Available trolleys for DIN baskets, containers, mini-invasive equipment, anesthesia kits, bottles and shoes
- Washing chamber made of high quality AISI 316L
- 165 Liter chamber, perfect for private clinics
- Manual glass door
- Hinged, manual door
- Advanced Touch Control Touch panel with color graphic display with a total of 40 programs: preset and programmable procedures
Advanced features
- Air drying prefilter and HEPA H14 filter.
- 3 heating elements.
- Built-in steam condenser.
- Integrated water softener (optional).
- Dosing pumps with flowmeter
- For acid and alkaline detergents
- 2 additional pumps optional
Spezifikation
LCD | |
Laboratory Glassware Washer | |
165 L |
Stainless Steel | |
43.6 gal. |