Learn More
SI Analytics™ TitroLine™7750
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 ist der Allrounder für die potentiometrische Titration und die volumetrische KF-Titration.
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Modell | TitroLine™ 7750 |
Bereich (pH) | -3 bis 18 |
Umgebungstemperaturbereich (metrisch) | 10 °C bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13496768
|
SI Analytics™
285220250 |
Stativ, TZ 1510, Elektrodenklemme Z 305, Handsteuerung TZ 3880 |
N/A
|
N/A | |||||
15524923
|
SI Analytics™
285220950 |
KF-Zubehör: Basis Titrator, Austauschgerät WA 20, TM 235 KF Titrationsständer mit integriertem Rührer und Pumpe, Titrationsgefäß TZ 1770, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1100 und Starterkit |
N/A
|
N/A | |||||
Beschreibung
- PH-/mV-Eingang mit 24 Bit-Messumformer-Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz RFID-Empfänger für SI Analytics ID-Elektroden
- Verbindungsstück (μA) für doppelte Platinelektroden. Polarisationsspannung einstellbar von 40 bis 220 mV
- Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und aus extremen Winkeln gut sichtbar ist. Mit neuen austauschbaren Modulen, die alle relevanten Reagenz- und Gerätedaten speichern können
- Erweiterbar durch 2 x USB-Host, 1 x USB-PC, 1 x LAN und 2 x RS232-Ports
- Anschließbar sind z. B. USB-Tastatur, USB-Drucker, Barcodeleser, USB-Stick, Waagen, PC und weitere Geräte wie Kolbenbüretten und Probenwechsler
- Speicherung von Ergebnissen mittels USB oder LAN-Verbindung, einschließlich Methodentransfer
Spezifikation
Polypropylen | |
TitroLine™ 7750 | |
-3 bis 18 | |
10 °C bis 40 °C |