Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 Volumetrischer Titrator
Artikelnummer. p-8012654 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Enthält:
Austauschbares Modul WA 05
Austauschbares Modul WA 10
Austauschbares Modul WA 20
Modell:
TL7500 KF 05
TL7500 KF 10
TL7500 KF 20
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15157982
Marke: SI Analytics™ 285220810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfach und präzise, mit Standardmethoden für verschiedene Anwendungen. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 volumetrischer Titrator bietet mehr Leistung und ist der volumetrische Generalist für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Schnell, einfach und präzise
  • Mit Standardmethoden für unterschiedliche Anwendungen (Titerbestimmung, Blindwert…)
  • Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist
  • Speicherung der Ergebnisse über USB-Anschluss (PDF- und CSV-Format)
  • Mit intelligenten austauschbaren Modulen (nur TitroLine™ 7500 KF)
  • Anwendungen für TitroLine 7500™ KF: KF-Volumetrie, Dead-stop-Titrationen (SO2, Bromzahl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 8655
Typ Volumetrischer KF-Titrator
Zur Verwendung mit (Geräte) KF-Volumetrie, Dead-stop-Titrationen (SO2, Bromzahl)
Enthält Austauschbares Modul WA 05
Material Polypropylen
Modell TL7500 KF 05
Umgebungstemperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 40 °C
Länge (metrisch) 45 cm
Breite (metrisch) 15,3 cm
Tiefe (metrisch) 29,6 cm
Spannung 100 bis 240 V