Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Modell:
TitroLine™ 7000
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PH-/mV-Eingang mit 24 Bit-Messumformer-Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz RFID-Empfänger für SI Analytics ID-Elektroden
- Mit Magnetrührer TM 235
- Ventil: PTFE, ETFE
- Zylinder: Borosilikatglas 3.3
- Schläuche: FEP, blau
- Hochauflösende pH/mV-Elektrode und Temperatureingänge für pH-, ISE-, Redox- (ORP) oder photometrische Titrationen
- Polarisierbarer Elektrodeneingang für festgelegte Endpunkt-Titrationen (Dead-stop)
- Modus für lineare (fixe Zunahme) und dynamische Äquivalenzpunkttitration
- Titrationen zu pH-, mV- und μA-Endpunkt
- Manuelle Titrationsmodi und routinemäßige Dosieraufgaben sind ebenfalls verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Displaytyp | Online-Farbgrafik |
| Typ | Potentiometric Titrator |
| Enthält | 10 ml-Wechseleinheit WA 10, mit brauner Glasflasche für Titrant, GL 45- und S 40-Flaschenadapter, Röhrchen, Tropfrohr und Titrierspitze |
| Material | Polypropylen |
| Modell | TitroLine™ 7000 |
| Präzision | 0,05 bis 0,07% |
| Bereich (pH) | -3 bis 18 |
| Umgebungstemperaturbereich (metrisch) | 10 °C bis 40 °C |