Learn More
SI Analytics™ TITROLINE 7000 MODULE 1 WITH WA 20 .
Höchste Sicherheit beim Messen und Kalibrieren durch drahtlose Sensorerkennung für ID-Elektroden. Das SI Analytics™ TitroLine™ 7000 Grundgerät Modell TL 7000 -M1/20 verfügt über allgemeine Titrationsfunktionen, bietet aber eine verbesserte Leistungsfähigkeit.
Marke: SI Analytics™ 285220150
5670.92 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In der Regel reichen 10 bis 15 Benutzermethoden für die meisten Anforderungen aus. Manchmal ist jedoch etwas mehr Kapazität erforderlich. Die TitroLine™ 7000 kann bis zu 50 Benutzermethoden speichern.
- Höchste Sicherheit beim Messen und Kalibrieren durch drahtlose Sensorerkennung für TitroLine™ SI Analytics ID-Elektroden.
- Die neuen Elektroden mit eindeutiger Identifikation senden ihre spezifischen Daten drahtlos an den Titrator. Daher verwendet die TitroLine™ 7000 immer die richtigen Kalibrierungsdaten. Fehlerhafte Messungen sind ausgeschlossen.
- Bei einer pH-Stat-Anwendung wird ein gegebener pH-Wert zuerst eingestellt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer Säure bzw. mit einer Basis konstant gehalten. Die pH-Stat-Titration wird z. B. angewendet für
- die Bestimmung der Enzymaktivität
- die pH-Statelution der Bodenprobe bei pH 4
- die Überwachung des pH-Werts während chemischer Synthesen
- Es ist möglich, bis zu 2 Äquivalenzpunkte während einer Titration zu erkennen und zu berechnen. Dadurch kann anstelle der Gesamthärte auch die Kalzium- und Magnesiumhärte bestimmt werden.
Spezifikation
TitroLine7000 Grundgerät | |
Polypropylen | |
10 °C bis 40 °C | |
15,3 cm |
Braune Glasflasche für Titrationsreagenz, GL45- und S40-Flaschenadapter, Schläuche, Abtropfrohr und Titrationsspitze. | |
TL 7000-M1/20 | |
45 cm | |
29,6 cm |