Learn More
SI Analytics™ Titrator TL 5000/20 M2
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Modell:
TL 5000/20 M2
TitroLine 5000 mit 20 ml-Dosiereinheit
TitroLine 5000 mit 50 ml-Dosiereinheit
Typ:
Automatische Titratoren
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Kat.- Nr. 15314408 - TitroLine 5000 mit 20-ml Dosiereinheit
Gebrauchsfertig montierte 20 ml-Dosiereinheit, manueller Regler, Titrationsklemme, Halterungsgestell, Magnetrührer TM 50 und Stromversorgung für 100 bis 240 V
Kat.- Nr. 15324408 - TitroLine 5000 mit 50-ml Dosiereinheit
pH-Elektrode und Pufferset mit gebrauchsfertig montierter 50 ml-Dosiereinheit, manueller Regler, Titrationsklemme, Halterungsgestell, Magnetrührer TM 50 und Stromversorgung für 100 bis 240 V
- Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP-, Silber- und weitere mV-Elektroden
- PH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz (Z 860)
- PT 1000 und NTC 30 Temperaturmesseingang (Buchse 2 x 4 mm) für den automatische Temperaturausgleich
- Vorinstallierte Standardmethoden für FOS/TAC, Alkalinität, Gesamtsäure in Getränken, Chlorid
- Gerät wird mit den Tasten am Gerät selbst, dem Controller TZ 3880 und der optionalen PC-Tastatur (USB) bedient
- Grafikfähiges TFT-Display
- Lineare und dynamische Titration auf Äquivalenzpunkte
- Titration auf pH- und mV-Endpunkte
- Rühreranschluss: TM 50 Stromversorgung direkt über die Kolbenbürette
- Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP-, Silber- und weitere mV-Elektroden
- Gleiche manuelle Titrations- und Dosierfunktion wie die Kolbenbürette Titronic™ 300
- Typische Anwendungen:
- pH-Wert, Alkalinität (p+m-Wert)
- FOS/TAC
- Kjeldahl Gesamtstickstoff
- Permanganant-Index und COD
- Chlorid im Abwasser
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung: EMC: 2004/108/EG, Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95
Compliance
ISO 8655, Teil 6
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, Teil 6, CE-Zeichen: EMC: 2004/108/EG, Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95 |
| Anschlusstypen | 1 x USB-A und 1 x USB-B, 2 x RS-232-C |
| Beschreibung | Automatischer Titrator |
| Displaytyp | Grafikfähiges TFT |
| Typ | Automatische Titratoren |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Bestimmung von: Chlorid in Abwasser, Permanganatindex und COD, Gesamtstickstoff nach Kjeldhal, FOS/TAC, pH-Wert und Alkalität |
| Enthält | Grundgerät ohne Elektrode, mit gebrauchsfertig zusammengebautem 50 ml-Dosiergerät, manueller Steuerung, Titrationsklemme, Halterungsgestell, Magnetrührer TM 50 und Stromversorgung 100 bis 240 V |
| Modell | TitroLine 5000 mit 50 ml-Dosiereinheit |
| Auflösung | Anzeigeauflösung: 0.005 bis 0.025 ml; Bürettenauflösung: 8000 |
| Umgebungstemperaturbereich (metrisch) | 10 °C bis 40 °C |
| Mehr anzeigen |