Learn More
SI Analytics™ Titrator TL 5000/20 M2
Erzielen Sie schnelle und präzise Ergebnisse ohne Bedarf an Schulungen zu oder Kenntnissen über die automatische Titration. Der SI Analytics™ TitroLine™ 5000 automatische Titrator ist die erste Wahl, wenn Sie einen einfach zu bedienenden automatischen Titrator für alle Anwendungen suchen.
Marke:  SI Analytics™ 285225760
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15314408
  • 3470.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet:
Kat.- Nr. 15314408 - TitroLine 5000 mit 20-ml Dosiereinheit
Gebrauchsfertig montierte 20 ml-Dosiereinheit, manueller Regler, Titrationsklemme, Halterungsgestell, Magnetrührer TM 50 und Stromversorgung für 100 bis 240 V
Kat.- Nr. 15324408 - TitroLine 5000 mit 50-ml Dosiereinheit
pH-Elektrode und Pufferset mit gebrauchsfertig montierter 50 ml-Dosiereinheit, manueller Regler, Titrationsklemme, Halterungsgestell, Magnetrührer TM 50 und Stromversorgung für 100 bis 240 V
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP-, Silber- und weitere mV-Elektroden
  • PH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz (Z 860)
  • PT 1000 und NTC 30 Temperaturmesseingang (Buchse 2 x 4 mm) für den automatische Temperaturausgleich
  • Vorinstallierte Standardmethoden für FOS/TAC, Alkalinität, Gesamtsäure in Getränken, Chlorid
  • Gerät wird mit den Tasten am Gerät selbst, dem Controller TZ 3880 und der optionalen PC-Tastatur (USB) bedient
  • Grafikfähiges TFT-Display
  • Lineare und dynamische Titration auf Äquivalenzpunkte
  • Titration auf pH- und mV-Endpunkte
  • Rühreranschluss: TM 50 Stromversorgung direkt über die Kolbenbürette
  • Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP-, Silber- und weitere mV-Elektroden
  • Gleiche manuelle Titrations- und Dosierfunktion wie die Kolbenbürette Titronic™ 300
  • Typische Anwendungen:
    • pH-Wert, Alkalinität (p+m-Wert)
    • FOS/TAC
    • Kjeldahl Gesamtstickstoff
    • Permanganant-Index und COD
    • Chlorid im Abwasser
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung: EMC: 2004/108/EG, Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95
Compliance
ISO 8655, Teil 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 8655, Teil 6, CE-Zeichen: EMC: 2004/108/EG, Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95
Automatischer Titrator
Automatische Titratoren
Gebrauchsfertig montierte 20 ml-Dosiereinheit, manueller Regler, Titrationsklemme, Halterungsgestell, Magnetrührer TM 50 und Stromversorgung für 100 bis 240 V
Anzeigeauflösung: 0.005 bis 0.025 ml; Bürettenauflösung: 8000
13,5 cm
100 bis 240 V, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 30 VA
50/60 Hz
1 x USB-A und 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
Grafikfähiges TFT
Zur Bestimmung von: Chlorid in Abwasser, Permanganatindex und COD, Gesamtstickstoff nach Kjeldhal, FOS/TAC, pH-Wert und Alkalität
TitroLine 5000 mit 20 ml-Dosiereinheit
10 °C bis 40 °C
20,5 cm
100 bis 240 V
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
SI Analytics™ Titrator TL 5000/20 M2 > Modell: TL 5000/20 M1