Learn More
Heidolph Instruments Titramax Komplettpaket
Enthält den Titramax 1000, das Heizmodul und die Inkubator-Flachhaube. Das Heidolph™ Titramax 1000 Paket enthält alle Komponenten, die für das Mikroplatten-Schüttler- und Inkubatorsystem erforderlich sind, in einem bequemen Set.
Marke: Heidolph Instruments 544-12209-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Paket enthält:- Ein vibrierender Plattformschüttler Titramax 1000
- Ein Heizmodul
- Eine Inkubator-Flachhaube
- Über die analogen Regler kann die variable Geschwindigkeit zwischen 150 und 1,350 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden
- Eine analoge Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 120 Minuten eingestellt werden. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustischer Alarm und der Betrieb wird angehalten.
- Titramax 1000 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Beladungskapazität von 5 kg
Spezifikation
1,5 mm | |
150 bis 1.350 U/min | |
31 W | |
11 lb. | |
Up to 149°F | |
290 x 258 mm | |
6,5 kg | |
Titramax 1000 | |
1 bis 120 min |
5 kg | |
65°C (Max.) | |
Mikrotiterplattenschüttler | |
DIN EN 60529, IP 30 | |
375 x 320 x 125 mm | |
14.3 lb. | |
Elektronisch | |
Titramax 1000, Heizmodul, flache Inkubatorhaube |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Titramax Komplettpaket > Enthält: 1 Ein Vibrationsplattformschüttler, Titramax 1000, 1 in Heizmodul, 1 flache Inkubatorhaube.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur