Learn More
MP Biomedicals™ Titertek™ Finnpipette™ Multistepper-Pipettenspitzen
Artikelnummer. p-4605385 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11489615
Marke: MP Biomedicals™ 0977943C2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrophobe Spitzen mit sehr niedrigem Reibungskoeffizienten
Speziell für die Titertek™ /Labsystems 8-Kanal Multistepper-Pipette
  • Aus reinem Polypropylen-Material
  • Enthält hydrophobe Filter mit Roboter-Kompatibilität (groß-Mikron) zur Vermeidung der Gerätekontaminationen
  • 96 Spitzen pro Gestell
  • Volumen: 1500 ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1500 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Natural
Format Bulk
Material Polypropylen