Learn More
Titan(IV)-oxid, Rutil, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306948
Titan(IV)-oxid, Rutil, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306948
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11306948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014631.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Titanium(IV) oxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-80-2
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2500°C to 3000°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1830°C to 1850°C
Namenshinweis Rutile
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,9472
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
Formelmasse 79.9
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.23 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number014631.30,014631.18,014631.09
Chargennummer10244537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2022 Catalog Number014631.30,014631.18,014631.09
Chargennummer10203204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number014631.30,014631.18,014631.09
ChargennummerY05H062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number014631.30,014631.18,014631.09
ChargennummerC25N38 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014631.30,014631.18,014631.09
Name des Produkts
Titan(IV)-oxid, Rutil, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >