Learn More
Titan(IV)-oxid, Aeroxide™ P25, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3523601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10443355
Marke: Thermo Scientific Acros 384290500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-67-7
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2900.0°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1855.0°C
Farbe Weiß bis gelb
pH 3.5 to 4.5 (4% dispersion)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Strukturformel TiO2
Merck Index 15, 9628
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formelmasse 79.88
Reinheit (%) ≥99.5% (based on ignited material) (typically)
Verlust bei Trocknung 1.5% max. (105°C, 2 hrs) typically
Glühverlust 2.0% max. (1000°C, 2 hrs) (based on dried material) typically
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.23
Dichte 4.2300g/mL