Learn More
Titan(IV)-oxid, 98.0 bis 100.5 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
Artikelnummer. 10752871
Marke: Thermo Scientific Acros 277370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-67-7
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Siedepunkt 2900.0°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1855.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel TiO2
Merck Index 15, 9628
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formelmasse 79.88
Reinheit (%) 98.0 to 100.5% TiO2
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.23
Dichte 4.2300g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis