Learn More
Titan(IV)-n-butoxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15472957
Titan(IV)-n-butoxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472957
100 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 15472957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 077124.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Titanium(IV) n-butoxide is used in the preparation of nanosized titania powders in the anatase form and ferroelectric bismuth titanate thin films. It is also used as intermediates, paint additives, coating additives, processing aids and as process regulators. It is involved in the preparation of nanocrystalline titanium dioxide powders at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5593-70-4
Summenformel C16H40O4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 344.359
MDL-Nummer MFCD00009433
InChI-Schlüssel FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC-Name Butan-1-ol;titan
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Spezifikation
Siedepunkt 310°C to 314°C
Chemischer Name oder Material Titanium (IV) n-butoxide
Schmelzpunkt -55°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Strukturformel Ti[O(CH2)3CH3]4
UN-Nummer UN2924
Beilstein 4148236
Flammpunkt 41°C (170°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with aliphatic,aromatic,chlorinated and oxygenated solvents.
Formelmasse 340.36
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.49
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.998 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
ChargennummerM25K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
Chargennummer10238605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
Chargennummer10244463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
ChargennummerM19H028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) n-butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Butyl titanate
Name des Produkts
Titan(IV)-n-butoxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >