Learn More
Titan(IV)-Isopropylat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10144020
Marke: Thermo Scientific Acros 194700050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-68-9
Summenformel C12H28O4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 284.26
InChI-Schlüssel VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC-Name Propan-2-olat; Titan(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) isopropoxide
Schmelzpunkt >15.0°C
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 240.0°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 16.6 to 17.3% (Ti)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Ti[OCH(CH3)2]4
Brechungsindex 1.4654 to 1.4684
Menge 5 mL
Beilstein 01,II,382
Fieser 11,92; 12,90; 13,13; 14,61; 15,308; 16,54; 17,347
Merck Index 15,9636
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskosität 4.3 mPa.s (25°C)
Formelmasse 284.26
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.