Learn More
Titan(IV) Ethoxid, 85 %, Tech., enthält 5-15 % Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10207023
Titan(IV) Ethoxid, 85 %, Tech., enthält 5-15 % Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207023
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10207023
Marke: Thermo Scientific Acros 312542500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3087-36-3, 67-63-0
Summenformel C8H20O4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 228.15
MDL-Nummer MFCD00009071
InChI-Schlüssel JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC-Name Ethanolat; Titan(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) ethoxide
Namenshinweis Contains 5-15% Isopropanol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Ti(OC2H5)4
Brechungsindex 1.5033 to 1.5053
Menge 250 g
Beilstein 01,III,1338
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis.
Formelmasse 228.15
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number312542500,312540500
ChargennummerA0431089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog Number312542500,312540500
ChargennummerA0400825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2020 Catalog Number312542500,312540500
Name des Produkts
Titan(IV) Ethoxid, 85 %, Tech., enthält 5-15 % Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >