Learn More
Titan(IV)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10184210
Titan(IV)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184210
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10184210
Marke: Thermo Scientific Acros 197231000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-45-0
MDL-Nummer MFCD00011267
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spezifikation
Siedepunkt 136.5°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) chloride
Schmelzpunkt -24.0°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Prozentgehaltsbereich 99.85% min
Summenformel Cl4Ti
Strukturformel TiCl4
Fieser 01,1169; 02,414; 03,291; 04,507; 05,671; 06,590; 07,370; 08,483; 09,468; 10,401; 11,337; 12,94; 13,6; 14,111; 15,317; 16,332; 17,344
Merck Index 15, 9634
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts forming hcl. Other solubilities: miscible with cold cond. hcl, soluble in alcohol (reacts, forming hcl), miscible with aliphatic hydrocarbons and, chlorinated aliphatic hydrocarbons
Molekulargewicht (g/mol) 189.71
Formelmasse 189.71
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.72
Dichte 1.7200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number197230010,197231000,197232500
ChargennummerA0464053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number197230010,197231000,197232500
ChargennummerA0445293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number197230010,197231000,197232500
ChargennummerA0456289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number197230010,197231000,197232500
ChargennummerA0450895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number197230010,197231000,197232500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Titan(IV)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >