Learn More
Titan(III)-sulfat, technisch, ≈15 % (w/v) Lösung in verdünnter Schwefelsäure
O12S3Ti2, CAS-Nummer 10343-61-0, 69hci1s2xi, acmc-1bolh, Dititan Tris Sulfat, Schwefelsäure, Titan 3+ Salz 3:2, Titan iii-Sulfat, Titan 3+ Sulfat 2:3, Titan iii Sulfat, Titan-Sesquisulfat, UNII-69hci1s2xi, 500 ml, violett, SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H, Titan(3+);Trisulfat, 36317
Marke: Fisher Chemical T/2000/PB08
Beschreibung
O12S3Ti2, CAS-Nummer 10343-61-0, 69hci1s2xi, acmc-1bolh, Dititan Tris Sulfat, Schwefelsäure, Titan 3+ Salz 3:2, Titan iii-Sulfat, Titan 3+ Sulfat 2:3, Titan iii Sulfat, Titan-Sesquisulfat, UNII-69hci1s2xi, 500 ml, violett, SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H, Titan(3+);Trisulfat, 36317
Spezifikation
Violett | |
O12S3Ti2 | |
titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] | |
383.902 | |
Kunststoffbeschichtete Glasflasche | |
500 mL |
10343-61-0 | |
36317 | |
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H | |
Titan(3+); Trisulfat | |
165866 | |
1 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Titanium(III) sulfate solution, about 15% w/v
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, Sulfuric acid, titanium(3+) salt (3:2)