Learn More
Titan(III)-chlorid, 20%ige (w/w) Lösung in 2 N-Salzsäure, Thermo Scientific Chemicals
50.75 € - 303.51 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(III) chloride
CAS 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Farbe Violett
Physikalische Form Flüssigkeit
Summenformel Cl3Ti
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10247043
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
395620250
25 mL Kunststoffflasche
50.75 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10453935
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
395622500
250 mL Kunststoffflasche
98.09 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11914201
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
395620010
1 L Kunststoffflasche
303.51 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Titanium(III) chloride
Violett
Cl3Ti
MFCD00011266
Titanous chloride
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
titanium(3+) trichloride
154.26
Kunststoffflasche
7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Flüssigkeit
TiCl3
15,9637
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
154.22
∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
1.2000g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-728-9
Produktidentifikator
  • Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid