Learn More
Sonics Materials™ Ersatzspitze, Titanlegierung
Robuste, zuverlässige und autoklavierbare Ersatzsondenspitze aus der Titanlegierung Ti-6Al-4V.
67.40 € - 83.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Auswechselbare Spitze |
---|---|
Material | Titanlegierung |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10364882
|
Sonics Materials
630-0406 |
13 mm |
67.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10374882
|
Sonics Materials
630-0407 |
19 mm |
83.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die austauschbare Spitze für die Sonde (Artikelnr. 630-0560) besteht
- aus der Titanlegierung Ti-6Al-4V und ist autoklavierbar
- Durchmesser: 1⁄2" (13 mm)
- Gewinde: 1⁄4 – 20
- Artikelnr. 630-0406
- Kontinuierlicher Durchflussbetrieb mit geringem Volumen
Spezifikation
Auswechselbare Spitze | |
Titanlegierung | |
Je 1 |