Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Slotted Cassettes in Tube Packs
Slotted Cassettes are ideal for use with routine tissue samples. They are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a back-edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in twelve color varieties.
Marke:  Epredia™ B851720GN
83.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16314046
  • 114.00 € / 750 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Spezifikation
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen
750/Karton
Ja
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Ja
Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
Grün
TissueLoc™ Geschlitzte Kassette