Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes
For biopsy tissue samples, these cassettes have a back-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marke: Epredia™ B851925LA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Druck
- Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
- Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
- Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
- Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
- Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
- Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Spezifikation
Kleine Quadrate | |
1000/Karton | |
Nein | |
TissueLoc Kassette IV mit farblich passenden Deckeln |
Ja | |
Separater Deckel, rückseitiges Scharnier | |
Lavendel |