missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP Techno Plastic Products AG Tissue Culture Test Plate

Tissue culture test plate

Marke:  TPP Techno Plastic Products AG 92448

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17225446

  • 163.00 € / 72 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion
  • Lid with air-venting system guarantees controled gas exchange with low evaporation
  • Sloped edge allows placement of the lid in one position only
  • Yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation: yellow on yellow – match!
  • Ridged grip area ensures a secure grasp and prevents from accidentally lifting off the lid
  • Clear alpha-numerical labelling between the wells for easy orientation during microscopy, easy to see black alpha-numerics on the side
  • Growth area on spherical zone only
  • Absolutely flat growth surface
  • All TPP plate sizes (6, 12, 24, 48 and 96-well) stack securely together
  • Air vents in plate base prevent condensation and provide consistent air-flow between stacked plates
Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001:2015
No sunlight, breakable goods, room temperature
Nicht autoklavierbar
Standard
Single-use
Stehrand
1.49 mL
Steril
Yes
Yes
10.6 mm
Standard
Testplate, Total Planar, High Quality
Multi-Pk. of 4
Clear
Cell Culture Routine
Polystyrene
48
Flacher Boden (F-Well)
Lid and bottom
Raumtemperatur
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt