Learn More
TPP™ Flat Sided Cell Culture Flasks
Artikelnummer. 11334165
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
65 mL
165 mL
410 m
Kulturfläche:
150 cm2
25 cm2
300 cm2
75 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch):
15 bis 45 ml
3 bis 8 ml
30 bis 85 ml
8 bis 22 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
18 Stück
36 Stück
Artikelnummer. 11334165
Marke: TPP™ 90026
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.
  • Surface activated, uniform flat growth surface
  • Geometry of the neck reduces risk of media slop over
  • Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
  • Highly visible bilateral marking area
  • White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
  • Geometry of the neck guarantees total access of TPP pipettes, TPP scrappers and the TPP spatula
  • No dead corners = 100 % cell retrieval
  • Excellent access of pipettes, tissue scrapers and tissue spatula
  • Marking area with lines on both sides
  • Increased overflow height reduces the danger of slopover of media
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polystyrol
Enthält Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm
Oberflächenbeschichtung Gewebekulturbehandelt
Verschlusstyp Filterschraubverschluss
Kulturfläche 25 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch) 3 bis 8 ml
Produktidentifikator
  • Isoproturon
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isoproturon