Learn More
TPP™ Tissue Culture Flasks
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
Marke: TPP™ 90075
126.67 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
- Surface activated, uniform flat growth surface
- Crystal clear transparency
- Geometry of neck reduces risk of media slop over
- Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
- Highly visible bilateral marking area
- White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
Spezifikation
Dimensions: 210 x 122 x 50 mm | |
36 | |
15 to 45 mL |
Polystyrene | |
75 cm2 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.