Learn More
Thermo Scientific™ Gewebekulturbecher für Thermo Scientific™ Sorvall™ Vierplatz-Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 10187201 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ausschwingrotor
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10187201
Marke: Thermo Scientific™ 75006497
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit den Vier-Platz-Ausschwingrotoren 75-006-445 und 75-006-434
  • Max. Drehzahl/RZB: 3750 U/min/3350 xG
  • Für konische 250 ml-Gewebekulturröhrchen
  • Max. Außendurchmesser der Röhrchen × l: 62 × 173 mm
Bestellinformation
Die Becher sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ausschwingrotor