Learn More
Boekel Scientific™ Schrank für Gewebekassetten
Der Boekel Scientific™ Lagerschrank für Gewebekassetten besteht aus epoxidbeschichtetem kaltgewalztem Stahl und kann bis zu 1.200 Kassetten aufnehmen. Zusätzliche Facheinsätze sind separat erhältlich.
Marke: Boekel Scientific™ 143000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.89000kg
Beschreibung
- Lagern Sie bis zu 1.200 Gewebekassetten
- Bis zu drei Einheiten hoch stapelbar
- Kippsichere Konstruktion
- Jede Schublade enthält einen durchsichtigen Einschub und Schaumstoff-Organizer
Spezifikation
Hellbraun | |
Mit Epoxidharz lackiertes Metall | |
7,75 in. | |
3 lb. | |
13,25 in. |
1.200 Gewebekassetten | |
Ein durchsichtiger Kunststoffeinschub pro Regal, anpassbare Etiketten | |
19,7 cm | |
1,4 kg | |
33,7 cm |