Learn More
Tisab-Lösung, rein, Fisher Chemical™
Tisab Lösung, Pure, Fisher Chemical, Menge:5 l, Verpackung:Kunststoffbehälter, farblos, pH-Wert:5 bis 7, MDL-Nummer:148650, physische Form:Flüssig
Marke:  Fisher Chemical F/1325/21
207.14 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10162140
  • 335.00 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Tisab Lösung, Pure, Fisher Chemical, Menge:5 l, Verpackung:Kunststoffbehälter, farblos, pH-Wert:5 bis 7, MDL-Nummer:148650, physische Form:Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Flüssig
Natriumchlorid, Wasser, 1,2-Cyclohexandiamin, Natriumacetat
Kunststoffbehälter
5 to 7
5 L
148650
Mischbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberF/1325/21
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tisab-Lösung, rein, Fisher Chemical™ > 5 l, Kunststoffbehälter