Learn More
Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse
Artikelnummer. 15829271 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Kapazität (metrisch):
0,1 mL
0,2 ml
0,3 ml
0,4 mL
38 ml
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 ml
1,5 ml
1,6 mL
1,7 ml
1,8 mL
1,9 mL
2 ml
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Durchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15829271
Marke: Sampling Systems™ 1500W06
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Kunden, die akkurate Einzeldosisproben in kleinen Volumina benötigen. Die Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse ist ideal für eine breite Palette von frei fließenden Pulvern und Granulaten.
  • Zur Probenahme von Pulvern und Granulaten mit kleinem Volumen.
  • Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L.
  • Verschiedene Probengrößen können mit demselben Probenehmer entnommen werden
  • Tipps für die Verwendung mit Probekammern vom Typ 1 oder Typ 2
Spezifikation
Produkttyp Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 0,6 mL
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 38 mm