Learn More
Axygen™ Spitzen für automatisierte Systeme für Agilent™/Velocity11 und Bravo, 10 μl
Kompatibel mit automatisierten Liquid-Handling-Systemen. Axygen™ Spitzen für automatisierte Systeme für Agilent™/Velocity11 und Bravo, 10 μl, sind nicht-gefilterte, nicht-sterile Pipettenspitzen in 384-Well-Gestellen. Hergestellt aus transparentem Polypropylen unter strenger Kontrolle, um Qualität zu gewährleisten. Ein Karton enthält 50 Gestelle (19,200 Spitzen).
Marke: Axygen™ VT-384-10UL-SR-R
3372.84 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
- Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- 384-Well-Gestelle mit ungefilterten, nicht sterilen 10-μl-Pipettenspitzen
- Kompatibel mit Agilent™/Velocity VPrep™ und Bravo 384ST, 96ST und 16ST Kopf
Bestellinformation
Die Mindestbestellmenge beträgt 10 Kartons.
Spezifikation
10 μ l | |
Unsteril | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Racks | |
Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |
Ungefiltert | |
klar | |
Pyrogenfrei | |
Automatisierung, Round | |
Polypropylen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%