Learn More
Tintometer™ Vario Mangan-Reagenziensatz
Zur Verwendung mit Lovibond™ Tintometer-Photometern
Marke: Tintometer™ 535090
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Parameter: Mangan-Reagenz LR F10
- Inhalt: Vario Alkali-Cyanid-Lösung (60 ml), Vario Ascorbinsäure-Pulverpackung (100/Pk.), Vario PAN-Indikatorlösung (60 ml)
Spezifikation
Mangan-Reagenz LR F10 | |
Vario Alkali-Cyanid-Lösung (60 ml), Vario Ascorbinsäure-Pulverpackung (100/Pk.), Vario PAN-Indikatorlösung (60 ml) | |
Reagenzsatz |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium cyanide, sodium hydroxide, N,N-dimethylformamide, octylphenol polyrhtoxyethanol