Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Kaliumjodid-Tabletten
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
20.60 € - 27.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseranalyse |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer |
Menge | 100 Tabletten |
Typ | Kaliumjodid-Tabletten |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15311985
|
Lovibond™
501210 |
100 Tabletten |
20.60 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15321985
|
Lovibond™
501211 |
100 Tabletten |
27.60 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern.Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
- Kaliumjodid-Tabletten
- Erhältlich in Flaschen mit 100 und 250 Stück
Spezifikation
Wasseranalyse | |
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer | |
100 Tabletten | |
Kaliumjodid-Tabletten |
Sicherheit und Handhabung
- X100 POTASSIUM IODIDE TABLETS .
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide