Learn More
Zinn-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HCl-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10657222
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 133862
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 500 mL
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin Standard Metal Solution 1,000ppm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.