Learn More
Zinn(IV)-tert.-Pentyloxid, 5 % w/v in 2-Methyl-2-Butanol, 99 % (Metallerbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tin(IV) tert-pentyloxide |
| Siedepunkt | 100°C (0.2 mmHg) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Menge | 5 mL |
| UN-Nummer | UN3274 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 467.27 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Flüssig |