Learn More
Zinn(IV)-tert.-Pentyloxid, 5 % w/v in 2-Methyl-2-Butanol, 99 % (Metallerbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347988
5 mL
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00145409
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) tert-pentyloxide
Siedepunkt 100°C (0.2 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 mL
UN-Nummer UN3274
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 467.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinn(IV)-tert.-Pentyloxid, 5 % w/v in 2-Methyl-2-Butanol, 99 % (Metallerbasis), Thermo Scientific™ >