Learn More
Zinn(IV)-phthalocyanin-dichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354537
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Tin(IV) phthalocyanine dichloride is a stable metal phthalocyanine dye utilized in biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18253-54-8
Summenformel C32H16Cl2N8Sn
Molekulargewicht (g/mol) 702.146
MDL-Nummer MFCD00054210
InChI-Schlüssel BBRNKSXHHJRNHK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin iv phthalocyanine dichloride, sncl2pc, dichlorotin phthalocyanine, tin phthalocyanine dichloride, tin iv phthalocyaninedichloride
PubChem CID 9580361
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C6N4[Sn](N7C(=NC2=N3)C8=CC=CC=C8C7=NC9=NC(=N6)C1=CC=CC=C19)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 702.34
Physikalische Form Pulver