Learn More
Zinn(II)-chlorid-Pentahydrat, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinn(IV)-chloridpentahydrat |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | SnCl4 · H2O |
UN-Nummer | UN2440 |
Formelmasse | 350.6 mol |
Reinheit (%) | 98 % |
Verpackung | Poly-Flasche |
Aussehen | Pulver oder Brocken |