Learn More
Zinn(IV)2-Ethylhexanoatdiisopropoxid, 98 % (Metallerzeugung), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 523.08 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Flüssigkeit |