Learn More
Octadecansäure Zinn(II)-salz
Artikelnummer. p-7050866
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11324537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039605.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6994-59-8
Summenformel C36H70O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 685.662
MDL-Nummer MFCD00050720
InChI-Schlüssel CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300
PubChem CID 2734723
IUPAC-Name Otadecanoat; Zinn(2+)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) stearate
Menge 100 g
UN-Nummer UN3146
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 685.69
Physikalische Form Pulver/Brocken