Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367227
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367227
500 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11367227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011536.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel SnCl2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00149863
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin (II) Chloride dihydrate
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Namenshinweis Reagent Grade
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute and concentrated HCl,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and NaOH solution. Decomposes in excess water.
Formelmasse 225.65 (189.62 Anhydrous)
Güte Reagenz
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 2.71
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW06K063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number011536.A3,011536.36,011536.22
ChargennummerU24G005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2023 Catalog Number011536.A3,011536.36,011536.22
ChargennummerZ16G012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number011536.A3,011536.36,011536.22
ChargennummerQ29I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number011536.A3,011536.36,011536.22
ChargennummerQ13I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog Number011536.A3,011536.36,011536.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tin(II) chloride dihydrate
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >