Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzienqualität, Honeywell
Artikelnummer. 15661810
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
MDL-Nummer MFCD00149863
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinn(II)-chlorid-Dihydrat
Menge 500 g
Strukturformel SnCl2 · H2O
UN-Nummer 3260
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 225.65 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz